Key Documents
EJ138
85061108, human bladder, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
EJ138, 85061108
由来生物
human bladder
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human bladder carcinoma
細胞株の説明
Isoenzyme analysis and HLA profiles have shown that EJ138 is in fact T24. Sometimes referred to as MGH-U1.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.