由来生物
human colon
包装
tube of 5 μg 85061104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061104-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon carcinoma
細胞株の説明
Cells possess Ca antigen as defined by the Ca1 antibody. The Ca antigen has been shown to be absent in non-malignant human cell strains and is considered to be a marker linked with malignancy. Island cell growth will degenerate if left more than 9 days between passages.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,12
D13S317: 13
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
CSF1PO: 7,12
D13S317: 13
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow relatively slowly, in islands.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)