Merck
Phi-1
85061101, rat liver, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
rat liver
成長モード:
Adherent
核型:
hyperdiploid
形態:
Epithelial
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
Phi-1, 85061101
由来生物
rat liver
成長モード
Adherent
核型
hyperdiploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Liver
細胞株の説明
Probably expresses other traits typical of H4-11-E derivatives. It is a derivative of an Fu5 derivative. HAT sensitive, HPRT-, resists 6μg/ml thioguanine. Highly differemtiated.
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)