製品名
HeLa B, 85060701
由来生物
human cervix
成長モード
Adherent
核型
Aneuploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human cervix carcinoma
細胞株の説明
A derivative of HeLa, the first aneuploid, epithelial-like line derived from human tissue and maintained by serial subculture. Identified as a contaminant in many subsequently derived lines, due to poor culture techniques. Susceptible to poliovirus 1 and Ad 3.
アプリケーション
Tumourigenicity and virus studies: poliovirus 1 and Ad 3
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)