Merck
B65
85042305, rat nerve, Neuronal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
B65, 85042305
由来生物
rat nerve
包装
tube of 5 μg 85042305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042305-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Neuronal
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat nervous tissue neuronal
細胞株の説明
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Neuronal cells are useful for research into the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia. Cell morphology significantly affected when grown in serum free media.
アプリケーション
Neurobiological studies
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)