Merck
RAMOS-EHRB
85030804, human lymph, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human lymph
成長モード:
Suspension
核型:
2n = 45
形態:
Lymphoblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
RAMOS-EHRB, 85030804
由来生物
human lymph
成長モード
Suspension
核型
2n = 45
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
細胞株の説明
Derived from a three-year-old male Caucasian with histologic diagnosis of Burkitt′s lymphoma. It is EBV positive and shows B-lymphocyte characteristics with surface associated mu and kappa chains.
アプリケーション
Tumourigenicity and virus studies: EBV
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)