Merck
WEHI-231
85022107, mouse blood, Lymphoblast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
mouse blood
成長モード:
Suspension
核型:
Not specified
形態:
Lymphoblast
製品:
Surface Immunoglobulin M (IgM)
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
WEHI-231, 85022107
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Surface Immunoglobulin M (IgM)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse B cell lymphoma
細胞株の説明
Expresses surface IgM but does not secrete Ig. Secretion of IgM can be induced with LPS. WEHI 231 is a B cell lymphoma of BALB/c x NXB F1 origin induced by mineral oil injection.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)