製品名
P388.D1 (Clone 3124), 85011439
由来生物
mouse lymph
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Macrophage
製品
Interleukin 1 (IL-1), cells synthesise lysozyme
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse lymphoid macrophage
細胞株の説明
Derivative of P388 selected for the high production of IL-1. The cells have a high effect or activity in antibody dependent cell mediated cytoxicity.
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Please note CO2 is not required.
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 37°C. Cells attach lightly to surface and should be tapped sharply or may need scraping to be detached. CO2 is not required.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)