製品名
BSC1, 85011422, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
African green monkey kidney
成長モード
Adherent
核型
60
形態
Epithelial
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Monkey African green kidney epithelial
細胞株の説明
Continuous cell line which when infected with SV40 virus develops characteristic cytopathic effect.
培地
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)