由来生物
mouse skin
包装
tube of 5 μg 85011417-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011417-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse myeloma
細胞株の説明
Derivative of P3X63Ag8, known as the Kearney line, the cell line is a non secretor. HGPRT- and HAT sensitive. It is useful for fusion with spleen cells to produce hybridomas or for hybridisation studies with other myelomas or lymphomas.
アプリケーション
Fusion partner, hybridisation and tumourigenicity studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Rapid cell death occurs when cell concentration exceeds 1,000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)