MDCK Cell Line canine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84121903, canine kidney, Epithelial
別名:
MDCK (NBL-2) Cells, Madin Darby Canine Kidney Cells, NBL-2 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32190102
おすすめの製品
由来生物
canine kidney
フォーム
cell suspension
包装
tube of 5 μg 84121903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84121903-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 78
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Canine Cocker Spaniel kidney
細胞株の説明
From kidney of normal female adult Cocker Spaniel in 1958 by SH Madin and NB Darby (Madin Darby Canine Kidney). Supports growth of wide range of animal viruses: VSV (Indiana strain), infectious Canine Hepatitis, Vaccinia, Coxsackie B5, Adeno and reo viruses, SVEV.
アプリケーション
Virus studies: SVEV, VSV, Vaccinia, adeno and reoviruses, Coxsackie B5 et al
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells attach firmly and require at least 2 PBS washes prior to addition of trypsin/EDTA.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)