Merck
MRC-5 SV2
84100401, human lung (fetal), Fibroblast
別名:
MRC-5V2 Cells, MRC5V2 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
MRC-5 SV2, 84100401
由来生物
human lung (fetal)
成長モード
Adherent
核型
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human foetal lung, SV40 transformed
細胞株の説明
Derived from the parental cell line MRC-5 by transformation with the SV40 virus. The cells do not senesce.
アプリケーション
Transformation and virus studies: SV40
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)