HT29-MTX-E12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 12040401, human colon, Epithelial
別名:
HT-29-MTX-E12 Cells, HT29, HT29 Cells, HT29-MTX, HT29-MTX Cells, MTX-E12 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
おすすめの製品
由来生物
human colon
包装
tube of 5 μg 12040401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12040401-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
HT29, HT29-MTX, methotrexate, mucous layer, intestinal permeation, oral drug absorption
細胞株の説明
HT29 cells were differentiated into mature goblet cells using methotrexate. Mucous-secreting HT29-MTX subclones were isolated from this cell clone and characterized with regard to tight junction formation, development of confluent monolayers and productio
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non essential amino acids + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin/EDTA; 7.5-10% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm².
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)