Merck
OACM5.1 C cell line human
11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
別名:
Cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
OACM5.1 C cell line human, 11012006
由来生物
human esophagus (lung metastasis)
成長モード
Adherent
核型
Hypodiploid 39-41 chromosomes
形態
Multicellular floating spheroids some with fibroblastoid morphology
製品
P53 mutation c.164delC c.743G>A
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Barretts adenocarcinoma, adenocarcinoma of distal oesophagus
アプリケーション
推奨培地:RPMI 1640に2 mM L-グルタミン、10% FBSを添加。
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8.2,8.2
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
培地
RPMI-1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 3 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)