Merck
MM415 cell line human
10092319, human skin, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
MM415 cell line human, 10092319
由来生物
human skin
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Malignant Melanoma. Cell Bank Australia reference number: CBA1351.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
RPMI 1640 (with 2 mM L-Glutamine + 25 mM HEPES) +10% FBS.
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:4 (seeding density 104 cells/cm2). Cells incubated at 37 °C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Peter Parsons - Queensland Institute of Medical Research, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)