Merck
LIM1215 human
10092301, human colon, Epithelial
別名:
LIM1215 Cell Line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
LIM1215 human, 10092301
由来生物
human colon
詳細
Colon carcinoma from human colon
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
結腸直腸がん(ヒト大腸由来)
Human colorectal carcinoma
アプリケーション
製品の詳細情報についてはこちらをご覧ください ECACC
培地
RPMI1640 (with 2mM L-Glutamine+25mM HEPES) + 10% FCS, Insulin 0.6?g/ml, Hydrocortisone 1μg/ml, 1-Thioglycerol 10 μM
継代と培養方法
Optimal split ratio 1:2-1:4 (seeding density 2 x104 cells/cm2).Cells incubated at 37°C with 5% CO2.Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Depositor and originator: Tony Burgess - Ludwig Institute for Cancer Research, Australia
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)