由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 08041715-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08041715-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
反応性
Anti-Leishmania (L) infantum
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x BALB/c mouse
細胞株の説明
XXIX-1G12-G7 was developed by immunizing mice with membranes from Leishmania (L) infantum and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
免疫原
Membrane from Leishmania (L) infantum strain MHOM/ET/HV3
アプリケーション
Detection of Leishmania (L) donovani complex
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)