Merck
RB247C
6070601, human eye, Clusters of round cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
RB247C, 06070601
由来生物
human eye
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Clusters of round cells
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Retinoblastoma
細胞株の説明
Human retinoblastoma cell line derived from a male patient. Bilateral retinoblastoma, tumour treated by irradiation. Tumourigenicity not tested.
培地
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)