製品名
Vero-Hektor, 03092503, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
African green monkey kidney
成長モード
Adherent
核型
Not Specified
形態
Fibroblast-like
受容体
Not specified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
African green monkey kidney cells, serum-free
細胞株の説明
Vero cell line (Sigma catalog no. 84113001) adapted to grow in the chemically defined protein- and peptide-free medium Hektor G (Cell Culture Technologies). This cell line is substrate dependent, i.e., adherent and may be suitable for the replication of viral particles.
培地
Hektor G medium (Cell Culture Technologies http://www.cellculture.com/) + 4 mM L-Glutamine (G7513). When freezing cells down use Hektor G medium + 4 mM L-Glutamine (G7513) + 10% DMSO (D2650).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2. Use EDTA only (no trypsin); 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)