Merck
NTERA-2 clone D1 Cell Line human
1071221, human testis, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
NTERA-2 clone D1 Cell Line human, 01071221, caucasian pluripotent embryonal carcinoma
由来生物
human testis
成長モード
Adherent
核型
Aneuploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian pluripotent embryonal carcinoma
アプリケーション
Regulation of human embryonic differentiation, neuronal studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding 3-4 x 100,000 cells / cm2; harvest cells by scraping and maintain continuously at high density
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)