分子量
antigen ~80 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of rat brain
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
特異性
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C9745-VAR:
C9745-200UL:
C9745-BULK:
C9745-25UL:
試験成績書(COA)