Merck
C9400
Sigma-Aldrich
カルシウムイオノフォアA23187 ヘミマグネシウム塩
別名:
A23187 ヘミマグネシウム塩, Antibiotic A 23187 ヘミマグネシウム塩, カリマイシン ヘミマグネシウム塩, カルシマイシン ヘミマグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H36Mg0.5N3O6
CAS番号:
分子量:
534.77
Beilstein:
6765085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Mg]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Mg/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
InChI Key
XBWKBTZDBYFEMH-UIOMRPQBSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ca2+選択性が高いイオノフォアです。NMDAに対する応答を強化しますが、キスカル酸に対する効果はありません。細胞培養において、カルモジュリン依存性の恒常型一酸化窒素シンターゼによる一酸化窒素産生を誘導します。細胞内カルシウム濃度の増加がミトコンドリアの機能および内因性アポトーシスに及ぼす影響を検討するために用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9400-VAR:
C9400-1MG:
C9400-5MG-PW:
C9400-50MG:
C9400-10MG-PW:
C9400-5MG:
I-0090:
C9400-10MG:
C9400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)