分子量
antigen ~35 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/test using HEK-293T cells lysate and mouse brain extract (S2 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C9243-BULK:
C9243-VAR:
IXO14381:
C9243-200UL:
C9243-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)