抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ST21.55, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35 kDa
化学種の反応性
rat, human, bovine
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 2.5-5 μg/mL using HeLa total cell extract.
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... STUB1(504565)
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S1073-25UL:
S1073-200UL:
S1073-BULK:
S1073-100UL:
S1073-VAR:
試験成績書(COA)