抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DCS-31, monoclonal
分子量
antigen 33 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a cultured human tumor cell line extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK4(1019)
mouse ... Cdk4(12567)
rat ... Cdk4(94201)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoprecipitation of human melanoma cell line.
- immunofluorescence of fibrosarcoma cells.
- western blot analysis
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C8218-VAR:
C8218-BULK:
C8218-.5ML:
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com