安全性情報
C6482
Sigma-Aldrich
カスパーゼ5 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, 5,000 units/mg protein
別名:
ICE(rel)III, TY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
powder
比活性
5,000 units/mg protein
分子量
30 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CASP5(838)
生物化学的/生理学的作用
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、37°Cで1時間あたりカスパーゼ基質であるWEHD-pNA 1 nmolをWEHDおよびp-ニトロアニリンに加水分解する量です。
物理的形状
粉末(0.052%硫酸アンモニウム, 0.158% Tris-HCl, 0.76%塩化ナトリウム含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C6482-VAR:
C6482-100UN:
C6482-25UN-PW:
C6482-100UN-PW:
C6482-25UN:
C6482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)