Merck
C6067
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), high-density polyethylene
別名:
carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
詳細
Not recommended for use with most organic solvents
メーカー/製品名
Nalgene® 2323 style
L × W × H
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
公称容量
8 L (2 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)