Merck
BAH109390005
Bel-Art® Book Style Carboy
capacity 5 L (1.25 gal), polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H10939-0005
キャパシティ
5 L (1.25 gal)
幅× L × H
9.5 in. (241 mm) × 3.4375 in. (89 mm) × 14.75 in. (375 mm)
詳細
Unique, polypropylene book bottle stacks book-like on shelves for efficient use of space.
特徴および利点
  • Includes top handle and convenient front grip hold for easy removal from a shelf
  • Capacity: 5 liters (1.25 gallons)
  • Graduated markings on front in liters
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)