分子量
antigen 35 kDa (also non-specific band at ~85 kDa)
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL using using COS-1 cells overexpressing the human gene
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STUB1(10273)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C5617-VAR:
C5617-100UG:
C5617-BULK:
試験成績書(COA)