Merck
C4987
Sigma-Aldrich
セラミドホスホリルエタノールアミン
≥98% (TLC)
別名:
1-(2-アミノエチル)-ホスホリル-セラミド, Cer-PE, N-アシル-スフィンゴシルホスホリルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H77N2O6P
分子量:
689.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform/methanol (2:1): soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
セラミドホスホリルエタノールアミンはリンスフィンゴ脂質です。セラミドホスホリルエタノールアミンは、血漿薄膜の構造的な枠組みを維持し、細胞膜脂質ラフトの形成および作用、細胞シグナル伝達および伝達イベントを促進します。セラミドホスホリルエタノールアミンは、増殖、分化、アポトーシスおよび血管新生のような様々な細胞プロセスを調節します。
生物化学的/生理学的作用
エタノールアミンを有するスフィンゴ脂質であり、昆虫の膜に存在します。
セラミドホスホリルエタノールアミンはスフィンゴイドベースの骨格を有するスフィンゴ脂質です。セラミドホスホリルエタノールアミンは、ルーメンプロトゾアEntodinium caudatum、グリーンボトルフライのさなぎ、イエバエの成虫、Musca domestica(イエバエ)および少数のMesogastropodoidカタツムリで見いだされます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4987-BULK:
C4987-5MG:
C4987-VAR:
C4987-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of ceramide phosphorylethanolamine and ceramide phosphorylglycerol in the lipids of an anaerobic bacterium
LaBach JP and White DC
Journal of Lipid Research, 10(5), 528-534 (1969)
Quantitation of ceramide phosphorylethanolamines containing saturated and unsaturated sphingoid base cores
Masood MA, et al.
Analytical Biochemistry, 400(2), 259-269 (2010)