安全性情報
C-41202
Sigma-Aldrich
DetachKit 2
3 x 30 ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.81
包装
pkg of 3 × 30 ml
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
cooler
保管温度
−20°C
詳細
DetachKit 2-30
アプリケーション
The DetachKit 2 was developed for gentle and effective detachment of adherent primary human cells in culture and is especially valuable for more sensitive cell types. Each batch is tested on primary human cells.
構成
Each DetachKit 2 consists of three components: HEPES BSS (HEPES buffered Balanced Salt Solution), Trypsin/EDTA Solution and TNS (Trypsin Neutralization Solution). The DetachKit 2 comes with a Lower Trypsin/EDTA ratio of 0.025%/0.01%. HEPES BSS contains 30 mM HEPES, D-Glucose, NaCl, KCl, Na-Phosphate and Phenol Red. TNS contains 0.05% Trypsin Inhibitor from soybean and 0.1% Bovine Serum Albumin.
品質
All lots of PromoCell′s DetachKits are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for use with primary human cells, the absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
保管および安定性
Store at -20°C in the dark immediately after arrival. Refrigerate thawed solution at 4 to 8°C. If stored properly, the product is stable until the expiry date stated on the label. Thawed solutions can be stored at 4 to 8°C and used for up to 6 weeks.
継代と培養方法
Click here for more information.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)