抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
33/2, monoclonal
分子量
antigen (human cathepsin L) 25 kDa
antigen (human procathepsin L) 42 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, mink, human, rat
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using whole cell extract of a cultured mink lung cell line
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTSL1(1514)
mouse ... Ctsl(13039)
rat ... Ctsl1(25697)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2970-VAR:
C2970-.5ML:
C2970-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)