抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GC-4, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, mouse, human, rabbit, rat
テクニック
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using chicken cardiac muscle
microarray: suitable
western blot: 1:100 using chicken or rat cardiac muscle
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2542-100UL:
C2542-VAR:
C2542-.2ML:
C2542-.5ML:
C2542-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)