由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
形状
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dC2 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dC3 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) phosphoramidate)
≤0.3% dC5 (reversed phase HPLC, O3′-Benzoyl-O5′-DMT-dC(bz))
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
色
white to off-white
溶解性
soluble, clear
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI Key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C111P00-C:
C11100P-C:
C11100P-6X5G:
C111P00-00:
試験成績書(COA)