製品名
抗ミエリン塩基性タンパク質抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
特異性
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)を認識します。
免疫原
ヒト/マウスMBP由来の合成ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:2%パラホルムアルデヒド固定組織を用いて1:50~1:100
免疫細胞染色:2%パラホルムアルデヒド固定細胞を用いて1:50~1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫細胞染色:2%パラホルムアルデヒド固定細胞を用いて1:50~1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ミエリン塩基性タンパク質抗体は、ミエリン塩基性タンパク質の濃度を検出します。IC、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
神経細胞・グリアマーカー
神経化学・ニューロトロフィン
神経細胞・グリアマーカー
神経化学・ニューロトロフィン
物理的形状
アフィニティー精製ニワトリIgY。 0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS、pH 7.2中の液体
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6カ月、2~8°Cで保存できます。この抗体は暗所で保存することをお勧めします。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9348:
試験成績書(COA)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(33), E6982-E6991 (2017-08-02)
Proinflammatory mononuclear phagocytes (MPs) play a crucial role in the progression of multiple sclerosis (MS) and other neurodegenerative diseases. Despite advances in neuroimaging, there are currently limited available methods enabling noninvasive detection of MPs in vivo. Interestingly, upon activation and
PloS one, 8(8), e71076-e71076 (2013-08-21)
Although the peripheral nerve is capable of regeneration, only a small minority of patients regain normal function after surgical reconstruction of a major peripheral nerve lesion, resulting in a severe and lasting negative impact on the quality of life. Glial
The Journal of cell biology, 204(7), 1219-1236 (2014-04-02)
The PI 3-kinase (PI 3-K) signaling pathway is essential for Schwann cell myelination. Here we have characterized PI 3-K effectors activated during myelination by probing myelinating cultures and developing nerves with an antibody that recognizes phosphorylated substrates for this pathway.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 288-288 (2016-11-11)
Promoting the neuroprotective and repair-inducing effector functions of microglia and macrophages, by means of M2 polarisation or alternative activation, is expected to become a new therapeutic approach for central nervous system (CNS) disorders in which detrimental pro-inflammatory microglia and/or macrophages
The 4.1B cytoskeletal protein regulates the domain organization and sheath thickness of myelinated axons.
Glia null