安全性情報
C0363
SAFC
EX-CELL® CHO 5培地
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
CHO細胞用培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
適合性
endotoxin tested
構成
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この動物由来成分を含まない処方は、タンパク質の高産生とCHO細胞の優れた拡張性のために最適化されています。
その他情報
無機塩、HEPES、炭酸水素ナトリウムバッファー、必須アミノ酸、非必須アミノ酸、ビタミン、リコンビナントヒトインスリン、植物加水分解物、他の有機化合物、微量元素、界面活性物質を含む専売処方。
抗生物質、抗真菌薬、L-グルタミン、トランスフェリンを含みません。動物由来のタンパク質や他の成分を含みません。
注意
凍結させないでください。遮光してください。この培地に含まれるいくつかの成分は光に不安定ですので、光の当たる場所に長時間置かないでください。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
C0363-100L:
C0363-PH:
C0363-50L:
C0363PROC:
C0363-VAR:
C0363-1L:4548174014561
C0363-BULK:
試験成績書(COA)