安全性情報
C0292
Sigma-Aldrich
カルシトニン遺伝子関連ペプチド, ラット
≥95% (HPLC), powder
別名:
α-CGRP, CGRP-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C162H262N50O52S2
CAS番号:
分子量:
3806.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
分子量
3803.25-3809.25 Da
テクニック
cell based assay: suitable
シーケンス注釈
Ser-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Val-Thr-His-Arg-Leu-Ala-Gly-Leu-Leu-Ser-Arg-Ser-Gly-Gly-Val-Val-Lys-Asp-Asn-Phe-Val-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Glu-Ala-Phe-NH2
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Ser-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Val-Thr-His-Arg-Leu-Ala-Gly-Leu-Leu-Ser-Arg-Ser-Gly-Gly-Val-Val-Lys-Asp-Asn-Phe-Val-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Glu-Ala-Phe-NH2
詳細
研究領域:神経科学
カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)は、37アミノ酸神経ペプチドです。CGRPは、α-CGRPとβ-CGRPという2つのアイソフォームで存在します。CGRPは、カルシトニン遺伝子(CALCA)の選択的スプライシングによって産生されます。主にCおよびAδ知覚線維に局在していますが、心血管系のような非神経組織にも存在します。
アプリケーション
カルシトニン遺伝子関連ペプチド(ラット)は、以下に使用されています:
  • リポ多糖(LPS)により誘導された急性肺損傷(ALI)における保護的役割を調べるため。
  • ストレス負荷ラットにおいて、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)およびサケカルシトニン(sCT)が胃病変および粘膜バリアに及ぼす作用を検証するため。
  • 補体成分5a(C5a)が誘発する機械的過敏症を、神経線維を活性化させて、その受容体を介して非神経細胞運動に影響を及ぼすことによって媒介するため。
生物化学的/生理学的作用
カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)は、知覚線維から産生される強力な血管拡張物質であり、末梢および中枢神経系の伝達物質として作用して、疼痛および心血管活性の調節に役割を果たします。CGRPは、全身血圧の調節と微小血管の拡張に重要な役割を果たし、また充血に関与します。CGRPは、口腔顔面組織の浮腫を刺激します。また、膵β-細胞でのその活性化は、膵酵素の血漿中濃度を上昇させます。さらに、CGRPは内皮細胞においてDNA合成と細胞増殖を誘発します。
強力で長時間作用型の血管拡張薬;膵臓β-細胞のCGRP受容体の活性化は血漿中膵酵素レベルを上昇させます。
その他情報
H2O中0.1%TFAに溶液から凍結乾燥
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0292-.1MG:
C0292-BULK:
C0292-.5MG:
C0292-.5MG-PW:
C0292-250UG-PW:
C0292-250UG:
C0292-VAR:
C0292-.1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Exogenous alpha-calcitonin gene-related peptide attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in rats
Yang W, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(2), 2181-2188 (2015)
Calcitonin gene-related peptide is a potent vasodilator
Brain SD, et al.
Nature, 313(5997), 54-54 (1985)
Effects of salmon calcitonin and calcitonin gene related peptide (CGRP) on gastric mucosal barrier in stress induced rats
Kanay Z, et al.
African Journal of Biotechnology, 8(8) (2009)
Effect of calcitonin gene-related peptide on anastomotic healing in the presence of endotoxin
Dogmucs M, et al.
ANZ Journal of Surgery, 75(12), 1106-1110 (2005)
Charles A Warwick et al.
Pain, 160(3), 702-711 (2018-12-07)
The complement system significantly contributes to the development of inflammatory and neuropathic pain, but the underlying mechanisms are poorly understood. Recently, we identified the signaling pathway responsible for thermal hypersensitivity induced by the complement system component C5a. Here, we examine