安全性情報
BPQ96
Sigma-Aldrich
BioPORTER® QuikEaseタンパク質送達キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
利用可能性
available only in USA and Canada
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BioPORTER試薬のチュ-ブが96本入っています。
アプリケーション
BioPORTER® QuikEaseProtein Delivery Kitは最新鋭の高分子輸送用技術を採用しています。脂質を基礎とした独自の組成により、タンパク質やペプチド、さらには酵素や抗体といった生物活性分子の細胞内輸送をあらゆる細胞で行うことを可能にしています。BioPORTER QuikEase Kitsに含まれているBioPORTER試薬は、反応ごとにそのままお使いいただけるようチュ-ブに小分けされています。1本のチュ-ブに封入されている凍結乾燥状態のBioRORTER試薬は、6ウェルプレ-ト(35 mmの培養皿)なら1条件、24ウェルプレ-ト(16 mmのウェル)なら4条件、96ウェルプレ-トなら10条件の反応を行うことができます。
法的情報
BioPORTER QuikEaseはGene Therapy Systems社の登録商標です。
BioPorter is a registered trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
QuikEase is a trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • BioPorter® Reagent Coated Tubes
  • FITC-Antibody Control
  • β-Galactosidase Control
Jan Code
BPQ96-1KT:
BPQ96-1KT-PW:
BPQ96-BULK:
BPQ96-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)