Merck
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
直径× L
85 mm × 350 mm , open
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
アプリケーション
stirring, mixing
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)