Merck
BMSIPS2050PS2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
直径× L
90 mm × 400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfect for use is small mouth, round flasks, this stainless steel propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
アプリケーション
stirring, mixing
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)