Merck
BAH370800020
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
特徴
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37080-0020
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Simple to use, hold the shaft end against the rubber pad or test tube cup of a vortexer and quickly mix eight or twenty 1.5ml tubes. Rugged polypropylene construction. 165mm (6 1/2") long shaft has a 25.4mm (1") diameter ball handle. 1 each,
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
  • Two capacities available, 8 and 20 tube
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BAH370800020-1EA4061826283523