Merck
BAF409410000
Bel-Art® Conway Diffusion Cell
O.D. 83 mm, pack of 3 ea
別名:
Conway diffuser, Obrink modification, diffusion analysis of blood, microdiffusion analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F40941-0000
外径
83 mm
セルの深さ×直径
4 mm × 35 mm
チャンバーの深さ×直径
10 mm × 60 mm
詳細
A knob on the cover is used to raise it, and the circular moat of the cell receives the cover, sealing off the outermost chamber. Sterilizable at 121ºC (250ºF). 3 per bag
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
特徴および利点
  • Obrink modification of the Conway Diffusion Cell
  • Transparent polypropylene cover
  • Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)