Merck
BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
別名:
round bottom tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
round bottom
特徴
autoclavable
包装
pack of 12 tubes
メーカー/製品名
Bel-Art F19808-0000
チューブ容量×L
90 mL × 162 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)