Merck
Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
別名:
45241-100, Centrifuge Tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
特徴
RCF 800 × g
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kimble® 45241
外径 × L
37 mm × 200 mm
キャパシティ
100 mL
詳細
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z252263-1EA4061832901305