詳細
Can also be used for freezer and general purpose storage and to transport vial storage boxes. Steam autoclavable at 121°C (250°F).
Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
Polycarbonate rack is perfect for organizing Vial Storage Boxes on the bench top or in an incubator
Available in 4 and 8 level configurations
Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
Polycarbonate rack is perfect for organizing Vial Storage Boxes on the bench top or in an incubator
Available in 4 and 8 level configurations
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)