Merck
BAF188520012
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 81, blue polypropylene, pack of 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
blue polypropylene
特徴
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 81
包装
pack of 5
メーカー/製品名
Bel-Art F18852-0012
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport.
特徴および利点
  • Alphanumeric Indexing
  • Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2