Merck
B9511
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-fucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO5
CAS番号:
分子量:
392.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
ZMYJTGDNFZJYFN-MFWXUWBHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9511-25MG:
B9511-5MG:
B9511-BULK:
B9511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)