クローン
6A7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 21 kDa (and possibly a dimer of 42 kDa)
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-60 μg/mL using extract of human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, activated with dexamethasone
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAX(581)
mouse ... Bax(12028)
rat ... Bax(24887)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B8429-VAR:
B8429-BULK:
B8429-.2ML:
試験成績書(COA)