Merck
B6535
Sigma-Aldrich
Nalgene® ボトル、スタイル2114
capacity 250 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (43)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2114-0008
ボトル L × H × W
61 mm × 116 mm × 61 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Square, wide-mouth bottles
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries