Merck
B6660
Nalgene® ボトル、スタイル2114
capacity 500 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2114-0016
ボトル L × H × W
74 mm × 146 mm × 74 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Square, wide-mouth bottles
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3